Få mere at vide
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30340849
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30340849 25 g
1 options
Artikelnummer. 30340849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69147025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol
CAS 102229-10-7
Molekylær formel C8 H20 O2 Si
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO
IUPAC navn 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl] oxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 176.33
Formel vægt 176.1233