Få mere at vide
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol |
| CAS | 102229-10-7 |
| Molekylær formel | C8 H20 O2 Si |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO |
| IUPAC navn | 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl] oxyethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.33 |
| Formel vægt | 176.1233 |