missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol-d4 |
| CAS | 764650-43-3 |
| Molekylær formel | C8H16D4O2Si |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3/i6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?