Få mere at vide
2-tert-Butyldimethylsilyloxy-1,1-dimethylethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyldimethylsilyloxy-1,1-dimethylethylamine |
| CAS | 117460-98-7 |
| Molekylær formel | C10 H25 N O Si |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[[tert-Butyldimethylsilyl]oxy]-2-methylpropan-2-amine, 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-2-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-9(2,3)13(6,7)12-8-10(4,5)11/h8,11H2,1-7H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(C)(C)N |
| IUPAC navn | 1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.397 |
| Formel vægt | 203.171 |