Få mere at vide
2-tert-Butylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 1077-58-3 |
| Molekylær formel | C11H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, NSC 86592, o-tert-Butylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-tert-butylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0994 |