Få mere at vide
2-tert-Butylbenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butylbenzenesulfonamide |
| CAS | 193013-72-8 |
| Molekylær formel | C10H15NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 2-(1,1-Dimethylethyl)-benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccccc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-tert-butylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.3 |
| Formel vægt | 213.0823 |