Få mere at vide
2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| CAS | 63199-74-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride, 282U64 hydrochloride, SKF-44633-A, Bupropion related, 2-(t-butylamino)propiophenone HCl (282U64 HCl) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(tert-butylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |