Få mere at vide
2-tert-Butylamino-d9-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine-d9 |
| CAS | 1189419-70-2 |
| Molekylær formel | C10 D9 H7 Cl N5 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H16ClN5/c1-10(2,3)16-9-14-7(11)13-8(15-9)12-6-4-5-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-N-cyclopropyl-2-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.776 |
| Formel vægt | 250.166 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |