Få mere at vide
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| CAS | 1049718-43-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 Br N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride, GW 363083A, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound B, 377U68, Bupropion Related Compound B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BrNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-bromophenyl)-2-(tert-butylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |