Få mere at vide
2-tert-Butyl-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Vinyl Ester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyl-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Vinyl Es-D3 |
| CAS | 1189464-68-3 |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| SMIL | NC1=CC=NC(=S)N1 |
| IUPAC navn | 6-amino-1H-pyrimidine-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.168 |
| Formel vægt | 127.02 |