missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(tert-Butyl)-4-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butyl)-4-nitrophenol |
| CAS | 6683-81-4 |
| Molekylær formel | C10H13NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)8-6-7(11(13)14)4-5-9(8)12/h4-6,12H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?