Få mere at vide
2-tert-butyl-4-hydroxyanisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3 |
| Formel vægt | 180.115 |