Få mere at vide
2-(tert-butyl)-4,6-dimethylphenol, 97 %
Artikelnummer. 15793757 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15793757 10 g 10g
15760919 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15793757 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462570100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1879-09-0 | C12H18O | 178,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1879-09-0
Molekylær formel C12H18O
Molekylvægt (g/mol) 178.28
MDL nummer MFCD00002234
InChI nøgle OPLCSTZDXXUYDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol, 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol, topanol a, 6-tert-butyl-2,4-xylenol, 6-t-butyl-2,4-xylenol, prodox 340, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4,6-dimethyl, 6-t-butyl-2,4-dimethylphenol, 2,4-xylenol, 6-tert-butyl
PubChem CID 15884
IUPAC navn 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Smeltepunkt 22,0 °C til 23,0 °C
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel (CH3)2(OH)C6H2C(CH3)3
Kogepunkt 249,0 °C
Formel vægt 178.27
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol