Få mere at vide
2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol, 97%
Artikelnummer. 15760919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15760919 50 g 50g
15793757 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15760919 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462570500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1879-09-0 | C12H18O | 178.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1879-09-0
Molekylær formel C12H18O
Molekylvægt (g/mol) 178.28
MDL nummer MFCD00002234
InChI nøgle OPLCSTZDXXUYDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol, 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol, topanol a, 6-tert-butyl-2,4-xylenol, 6-t-butyl-2,4-xylenol, prodox 340, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4,6-dimethyl, 6-t-butyl-2,4-dimethylphenol, 2,4-xylenol, 6-tert-butyl
PubChem CID 15884
IUPAC navn 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Smeltepunkt 22.0°C to 23.0°C
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel (CH3)2(OH)C6H2C(CH3)3
Kogepunkt 249.0°C
Formel vægt 178.27
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol