Få mere at vide
2-tert-Butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane |
| CAS | 80443-63-6 |
| Molekylær formel | C14H19ClO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19ClO/c1-13(2,3)14(10-16-14)9-8-11-4-6-12(15)7-5-11/h4-7H,8-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1(CCc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.76 |
| Formel vægt | 238.1124 |