missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyl-p-Quinone |
| CAS | 3602-55-9 |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-t-Butyl-1,4-benzoquinone, tert-Butylbenzoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-1,4-benzoquinone |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?