missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea |
| CAS | 71432-55-8 |
| Molekylær formel | C11H24N2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N,N'-Bis(1-methylethyl)carbamimidic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-tert-Butyl-1,3-diisopropylpseudourea, N,N'-Diisopropyl-O-tert-butylisourea, O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea, tert-Butyl N,N'-dipropan-2-ylcarbamimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24N2O/c1-8(2)12-10(13-9(3)4)14-11(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)N=C(NC(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N,N'-diisopropylcarbamimidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.32 |
| Formel vægt | 200.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?