Få mere at vide
2-(tert-butoxycarbonylamino)pyrimidin-5-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482064
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10482064 1 g Ravglasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10482064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00062DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1032758-88-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravglasflaske
Molekylær formel C15H24BN3O4
MDL nummer MFCD09027069
Mængde 1 g
Synonym 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic a, 2-tert-butoxycarbonyl amino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine
InChI nøgle XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 321.184
PubChem CID 17750223
Formel vægt 321.18
Procent renhed 97%