Få mere at vide
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-chlorobenzoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-chlorobenzoic acid |
| CAS | 253677-29-1 |
| Molekylær formel | C12H14ClNO4 |
| MDL nummer | MFCD02682158 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.70 |
| Procent renhed | 97% |