Få mere at vide
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorphenyl)propansyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643255
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10643255 1 g 1g
10544905 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02000DA
Kemiske identifikatorer
CAS 114873-01-7
Molekylær formel C14H18FNO4
Molekylvægt (g/mol) 283.299
MDL nummer MFCD00672522
InChI nøgle FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
IUPAC navn (2S)-3-(3-fluorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenylalanine
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.3
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk