missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 851784-82-2 |
| Molekylær formel | C15H17Cl2NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Boc-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2NO4/c1-15(2,3)22-14(21)18-5-4-9-8(7-18)6-10(16)11(12(9)17)13(19)20/h6H,4-5,7H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)cc2C1 |
| IUPAC navn | 5,7-dichloro-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?