Få mere at vide
[2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30344686
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30344686 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30344686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41646350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Molekylær formel C7H17NO
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
SMIL CNCCOC(C)(C)C
IUPAC navn N-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 131.22
Formel vægt 131.131