Få mere at vide
2-Sulfobenzoisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30419968
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30419968 50 g
1 options
Artikelnummer. 30419968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68918850G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Sulfobenzoic Anhydride
CAS 81-08-3
Molekylær formel C7H4O4S
Mængde 50 g
Synonym o-Sulfobenzoic acid anhydride
InChI formel InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
SMIL O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12
IUPAC navn 1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 184.17
Formel vægt 183.983