Få mere at vide
2-Sulfobenzoic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 81-08-3 |
| Smeltepunkt | 116°C to 122°C |
| MDL nummer | MFCD00005879 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Sulfobenzoic anhydride, 2-Sulfobenzoic anhydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.17 |
| Grad | Research |