Få mere at vide
2-Sulfobenzoisk anhydrid, 94%
Artikelnummer. 11430913
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430913 500 g 500g
11410913 25 g 25g
11420913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13314.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-08-3
Molekylær formel C7H4O4S
Molekylvægt (g/mol) 184.165
MDL nummer MFCD00005879
InChI nøgle NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC navn 1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Sulfobenzoic anhydride
Smeltepunkt ∼120 °C
Kogepunkt 184 °C til 186 °C (18 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 139893
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 184.17
Procent renhed 94%