Få mere at vide
2-Sulfobenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-Sulfobenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Sulfobenzoic Acid |
| CAS | 632-25-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Sulfobenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H6 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, o-sulfo- (6CI,7CI,8CI), 2-Sulfobenzoic acid, 2-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Sulfobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O5S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-sulfobenzoic acid |
| Vis mere |