Få mere at vide
2-Sulfobenzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049093
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049093 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049093 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.270025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Sulfobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Sulfobenzoic Acid
CAS 632-25-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Sulfobenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, o-sulfo- (6CI,7CI,8CI), 2-Sulfobenzoic acid, 2-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Sulfobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-sulfobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 202.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 201.9936 g/mol