Få mere at vide
2-Sulfobenzoesyre cyklisk anhydrid, 95%
Artikelnummer. 10675632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675632 100 g Glasflaske 100g
10541251 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184751000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-08-3
Molekylær formel C7H4O4S
Molekylvægt (g/mol) 184.17
MDL nummer MFCD00005879
InChI nøgle NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC navn 1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
Navn note tech., 90%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116 °C til 127 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 184 °C til 186 °C (18,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 184.17
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller