Få mere at vide
2-Sulfobenzaldehyd natriumsalt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 207.9806 |