missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Sulfoacetamido)dimethachlor Acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor Metabolite CGA 373464 |
| CAS | 1196533-13-7 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O6 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dimethachlor Metabolite CGA 373464, Glycine','N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO6S/c1-8-4-3-5-9(2)12(8)13(6-11(15)16)10(14)7-20(17,18)19/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18,19) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1N(CC(=O)O)C(=O)CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2,6-dimethyl-N-(2-sulfoacetyl)anilino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vægt | 301.062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?