Få mere at vide
2-Sulfanylpropan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Sulfanylpropan-1-ol |
| CAS | 3001-64-7 |
| Molekylær formel | C3 H8 OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Mercapto-1-propanol, 2-Mercaptopropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8OS/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CC(S)CO |
| IUPAC navn | 2-sulfanylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.16 |
| Formel vægt | 92.0296 |