Få mere at vide
2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat, 98 %
Artikelnummer. 11383127
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383127 25 g 25g
11373127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13538.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105832-38-0 | C9H16BF4N3O3 | 301,05 g/mol
2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluorborat (TSTU) fungerer som et effektivt koblingsmiddel gennem hurtig aktivering af carboxylsyrer til dannelse af N-succinimidylaktive estere, som reagerer med primære aminer til dannelse af carboxamider. Det er effektivt selv i nærvær af vand. TSTU er selektiv over for aminer i nærvær af alkoholgruppe. Det anvendes som en koblingsregent i syntesen af peptider. Med aminbeskyttede alfa-aminosyrer medfører det kobling uden signifikant epimerisering. Det er nyttigt til at forbinde sensormolekyler med aminogrupper til aminofunktionaliserede AFM-spidser (atomkraftmikroskop).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluorborat (TSTU) fungerer som et effektivt koblingsmiddel gennem hurtig aktivering af carboxylsyrer til dannelse af aktive N-succinimidylestere, som reagerer med primære aminer og danner carboxamider. Det er effektivt selv i nærvær af vand. TSTU er selektiv over for aminer i nærvær af alkoholgruppe. Det anvendes som en koblingsregent i syntesen af peptider. Med aminbeskyttede alfa-aminosyrer medfører det kobling uden signifikant epimerisering. Det er nyttigt til at forbinde sensormolekyler med aminogrupper til aminofunktionaliserede AFM-spidser (atomkraftmikroskop).
Opløselighed Opløselig i acetonitril, DMF, chloroform, dichlorormethan
og acetonitril.
Noter
Fugtfølsom, Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105832-38-0
Molekylær formel C9H16BF4N3O3
Molekylvægt (g/mol) 301.05
MDL nummer MFCD00077875
InChI nøgle YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
PubChem CID 9857522
IUPAC navn [dimethylamino-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxymethyliden]-dimethylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 195 °C til 200 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril, DMF, kloroform, dichlorormetan og acetonitril.
Formel vægt 301.05
Procent renhed 98%