Få mere at vide
2-Stearoyl-rac-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30424340
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30424340 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30424340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS686570250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Stearoyl-rac-glycerol
CAS 621-61-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H42 O4
Mængde 250 mg
Synonym Octadecanoic Acid 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 2-Monooctadecanoylglycerol, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Stearic Acid β-monoglyceride, β-Glyceryl Monostearate, β-Monostearin
InChI formel InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)25-21(24)18-19-22/h21-22,24H,2-19H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(O)CCO
IUPAC navn 1,3-dihydroxypropyloktacanolat
Molekylvægt (g/mol) 358.56
Formel vægt 358.3083
Procent renhed >95