Få mere at vide
2-sec-Butylthiazole, 98+%
Artikelnummer. 11465563
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465563 5 g 5g
11475563 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13483.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18277-27-5 | C7H11NS | 141.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18277-27-5
Molekylær formel C7H11NS
Molekylvægt (g/mol) 141.23
MDL nummer MFCD00051951
InChI nøgle MHJSWOZJMPIGJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-sec-butylthiazole, 2-sec-butyl thiazole, 2-1-methylpropyl thiazole, 2-1-methylpropyl-thiazole, thiazole, 2-1-methylpropyl, 2-butan-2-yl-1,3-thiazole, thiazole, 2-sec-butyl, fema no. 3372, 2-s-butylthiazole
PubChem CID 519539
IUPAC navn 2-butan-2-yl-1,3-thiazol
SMIL CCC(C)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-sec-Butylthiazole
Tæthed 1.007
Kogepunkt 174°C to 175°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4985
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 141.24
Procent renhed ≥98%