Få mere at vide
2-sek-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Artikelnummer. 30340850
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30340850 50 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30340850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69202750MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ph
CAS 1020719-21-4
Molekylær formel C22 2H5 H22 N5 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
IUPAC navn 4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 398.51
Formel vægt 398.2479