missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2'S)-Nicotine 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2'S)-Nicotine 1-Oxide |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(11)9-4-2-7-12(13)8-9/h2,4,7-8,10H,3,5-6H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 178.1106 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?