missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2'S)-Nicotine 1-Oxide, TRC

Artikelnummer. 18000450
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18000450 100 mg
18062950 50 mg
18042050 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN428000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2820-55-5
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Synonym Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, 1-oxide, Nicotine N-oxide (6CI), Nicotine, 1-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, 1-oxide, (S)-, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-olate, Nicotine 1-N-oxide, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 1-oxide, (2S)-1-Methyl-2-(1-oxido-3-pyridinyl)pyrrolidine, (2'S)-Nicotine 1-oxide
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+]([O-])c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2'S)-Nicotine 1-Oxide
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(11)9-4-2-7-12(13)8-9/h2,4,7-8,10H,3,5-6H2,1H3/t10-/m0/s1
Formel vægt 178.1106
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.