Få mere at vide
2-(S)-hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyrsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric Acid |
| CAS | 146912-63-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (S)-, (αS)-α-Hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9,12H,6H2,(H,13,14)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-hydroxy-4-oxo-4-phenylbutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vægt | 194.0579 |