Få mere at vide
2(S)-Amino-4-azido-butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2(S)-Amino-4-azido-butanoic Acid |
| CAS | 120042-14-0 |
| Molekylær formel | C4 H8 N4 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4O2/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6/h3H,1-2,5H2,(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-azidobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vægt | 144.0647 |