missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30481714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32578810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride (4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride)
CAS 4024-34-4
Molekylær formel C18 H23 N O . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-(4-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine Hydrochloride, 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, para-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride of Orphenadrine, Dimenhydrinate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 305.84
Formel vægt 305.1546
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.