missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30471536
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471536 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3257885MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride (4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride)
CAS 4024-34-4
Molekylær formel C18 H23 N O . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-(4-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine Hydrochloride, 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, para-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride of Orphenadrine, Dimenhydrinate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 305.84
Formel vægt 305.1546
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.