Få mere at vide
2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051385
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051385 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051385 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0031.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
CAS 16985-05-0
Analyt- eller komponentnavne 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bisacodyl Imp. B (EP), Bisacodyl USP Related Compound B, Bisacodyl USP RC B, 2,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]bisphenol, 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol, Bisacodyl Related Compound B, Bisacodyl Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H15NO2/c20-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)21/h1-12,18,20-21H
SMIL Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3O
IUPAC navn 2-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 277.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 277.1103 g/mol