Få mere at vide
2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol |
| CAS | 16985-05-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. B (EP), Bisacodyl USP Related Compound B, Bisacodyl USP RC B, 2,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]bisphenol, 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol, Bisacodyl Related Compound B, Bisacodyl Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO2/c20-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)21/h1-12,18,20-21H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3O |
| IUPAC navn | 2-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenol |
| Vis mere |