Få mere at vide
2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 111664-35-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H19 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. E (EP), Bisacodyl USP Related Compound E, Bisacodyl USP RC E, 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound E, Bisacodyl Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OC(=O)C |
| IUPAC navn | [4-[(2-acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetate |
| Vis mere |