Få mere at vide
2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazol (lansoprazol N-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17963386
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17963386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17963386 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0474.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazol (Lansoprazol N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
CAS 213476-12-1
Analyt- eller komponentnavne 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 F3 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide, Lansoprazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-[[3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 385.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 385,0708 g/mol