Få mere at vide
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol, Mikromol™
Product Code. 30050652
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30050652 25 mg
30049361 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30050652 Supplier Mikromol Supplier No. MM0095.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 110374-16-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C16 H17 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Esomeprazole Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP), 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity B, Omeprazole Impurity B, Esomeprazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
IUPAC navn 2-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 315.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 315,1041 g/mol