missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2'R)-N2'-Deacetyl-N2'-[3-(methylthio)-1-oxopropyl]-maytansine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2'R)-N2'-Deacetyl-N2'-[3-(methylthio)-1-oxopropyl]-maytansine |
| CAS | 936481-23-1 |
| Molekylær formel | C36H50ClN3O10S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2’R)-N2’-Deacetyl-N2’-[3-(Methylthio)-1-Oxopropyl]-Maytansine |
| InChI formel | InChI=1S/C36H50ClN3O10S/c1-20-11-10-12-27(47-8)36(45)19-26(48-34(44)38-36)21(2)32-35(4,50-32)28(49-33(43)22(3)39(5)29(41)13-14-51-9)18-30(42)40(6)24-16-23(15-20)17-25(46-7)31(24)37/h10-12,16-17,21-22,26-28,32,45H,13-15,18-19H2,1-9H3,(H,38,44)/b12-10+,20-11+/t21-,22-,26+,27-,28+,32+,35+,36+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1\C=C\C=C(/C)\Cc2cc(OC)c(Cl)c(c2)N(C)C(=O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)CCSC)[C@]3(C)O[C@H]3[C@H](C)[C@@H]4C[C@@]1(O)NC(=O)O4 |
| IUPAC navn | [(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl] (2R)-2-[methyl(3-methylsulfanylpropanoyl)amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 752.31 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?