missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(R)-[1-(R)-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy]-3-(S)-fluorophenylmorpholine[Aprepitant-M2], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(R)-[1-(R)-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy]-3-(S)-fluorophenylmorpholine |
| CAS | 171338-27-5 |
| Molekylær formel | C20 H18 F7 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Aprepitant M2 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F7NO2/c1-11(13-8-14(19(22,23)24)10-15(9-13)20(25,26)27)30-18-17(28-6-7-29-18)12-2-4-16(21)5-3-12/h2-5,8-11,17-18,28H,6-7H2,1H3/t11-,17+,18-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O[C@H]1OCCN[C@H]1c2ccc(F)cc2)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.35 |
| Formel vægt | 437.1226 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?