Få mere at vide
2-Quinoxaloyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11936611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11936611
Brand: Thermo Scientific Acros 163760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54745-92-5 | C9H5ClN2O | 192.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54745-92-5
Molekylær formel C9H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 192.6
InChI nøgle SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci
PubChem CID 2734681
IUPAC navn quinoxalin-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Quinoxaloyl chloride
Smeltepunkt 113.0°C to 115.0°C
Farve Farveløs til gul
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Væske
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Formel vægt 192.6
Procent renhed 95%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Quinoxaloyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.