Få mere at vide
2-Quinoxalinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinalphos free hydroxy |
| CAS | 1196-57-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| SMIL | Oc1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | quinoxalin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.15 |
| Formel vægt | 146.048 |