Få mere at vide
2-Quinoxalinon, TRC
Artikelnummer. 30412649
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412649 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ7652855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Molekylær formel C8 H6 N2 O
Mængde 5 g
Synonym 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMIL Oc1cnc2ccccc2n1
IUPAC navn quinoxalin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Formel vægt 146.048