Få mere at vide
2-Quinoxalincarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30134255
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134255 10 g
30004204 500 mg
30006650 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ76526510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879-65-2
Molekylær formel C9 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 174.16
Synonym Quinoxaline-2-carboxylic acid, 2-Carboxyquinoxaline
IUPAC navn quinoxalin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Formel vægt 174.0429